p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, 4-Hydrazinobenzenesulphonic acid, hemihydrate
411780500 411781000
ACRO411780500EA 98.8 EUR
ACRO411780500 ACRO411781000
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Appearance: Light yellow to light orange Powder
Formula: C₆H₈N₂O₃S
Pto. de fusión: 285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00480958
Núm. CAS: 854689-07-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %