Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) 97+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
412150010
412152500
ACRO412150010EA
273
EUR
ACRO412150010
ACRO412152500
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) 97+% estabilizado
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros)
Formula:
C₇H₁₂O₃ Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004536 Núm. CAS: 27813-02-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % (Mixture of isomers) |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 150 to 300 ppm MEHQ |