Pyranine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
412180050 412180010 412180250
ACRO412180050EA 128 EUR
ACRO412180050 ACRO412180010 ACRO412180250
Pyranine 98%
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Formula: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
Densidad: 2,15 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037575
Núm. CAS: 6358-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 450 to 458 nm (in 0.01N NaOH)