Iron(II) phthalocyanine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
412610050 412610250
ACRO412610050EA 71.4 EUR
ACRO412610050 ACRO412610250
Iron(II) phthalocyanine
Iron(II) phthalocyanine
CAS No.: 132-16-1
Formula: C₃₂H₁₆FeN₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015953
Núm. CAS: 132-16-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥80 %
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g