N-Isopropylacrylamide 99% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
412780250 412781000 412785000 412780025
ACRO412780250EA 111 EUR
ACRO412780250 ACRO412781000 ACRO412785000 ACRO412780025
N-Isopropylacrylamide 99% estabilizado, puro
N-Isopropylacrylamide
CAS No.: 2210-25-5
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 89…92 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041913
Núm. CAS: 2210-25-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ