Isopropyl methanesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 290 EUR
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Formula: C₄H₁₀O₃S
Pto. Ebullición: 82 °C (6 mmHg)
Densidad: 1,145 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047802
Núm. CAS: 926-06-7
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %