Sulphorhodamine B acid chloride, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Lissamine rhodamine B sulphonyl chloride
413230010 413230050
ACRO413230010EA 226 EUR
ACRO413230010 ACRO413230050
Sulphorhodamine B acid chloride, puro
Sulphorhodamine B acid chloride
Appearance: Dark green Crystalline powder
Formula: C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042001
Núm. CAS: 62796-29-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 561 to 567 nm (in CH2Cl2)
Molar extinction coefficient ≥85000 l/(mol.cm) (lambda max)