Menthofuran 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
413560100 413560500
ACRO413560100EA 63 EUR
ACRO413560100 ACRO413560500
Menthofuran 95%
Menthofuran
CAS No.: 494-90-6
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 87 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041851
Núm. CAS: 494-90-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm