3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
414020100 414020500 414022500
ACRO414020100EA 119 EUR
ACRO414020100 ACRO414020500 ACRO414022500
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formula: C₈H₉N₃S·H₂O·HCl
Pto. de fusión: 270…276 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149370
Núm. CAS: 38894-11-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥97.5 %