ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
414260010
414260050
ACRO414260010EA
52
EUR
ACRO414260010
ACRO414260050
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% estabilizado
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. Ebullición: 88…92 °C (12 mmHg) Densidad: 1,12 g/cm³ Pto. de inflamación: 37 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005407 Núm. CAS: 547-65-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol |