Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, escamas
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
414281000 414285000
ACRO414281000EA 65.7 EUR
ACRO414281000 ACRO414285000
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, escamas
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Appearance: White to yellow Flakes
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₂
MW: 250,26 g/mol
Pto. Ebullición: 392 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036131
Núm. CAS: 101-68-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm