Potassium methyl sulphate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
414891000 414890100
ACRO414891000EA 348 EUR
ACRO414891000 ACRO414890100
Potassium methyl sulphate 99%
Potassium methyl sulphate
Appearance: White Crystalline powder or flakes
Formula: CH₃KO₄S
Pto. de fusión: 212…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040472
Núm. CAS: 562-54-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
GC ≥97.5 %