Nickel(II) phthalocyanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
415600050 415600250
ACRO415600050EA 59.5 EUR
ACRO415600050 ACRO415600250
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Nickel(II) phthalocyanine
Appearance: Dark blue Crystalline powder
Formula: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
MW: 571,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041954
Núm. CAS: 14055-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥94 %
Titration with NaOH ≥96.0 %