Nigrosine, soluble en agua, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: CI 50420
415681000 415685000
ACRO415681000EA 49.6 EUR
ACRO415681000 ACRO415685000
Nigrosine, soluble en agua, puro
Nigrosine
Appearance: Dark red to black Crystalline powder or crystals
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044681
Núm. CAS: 8005-03-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with HClO4 ≥97.5 %