Nile red 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
415711000
415710010
ACRO415711000EA
162
EUR
ACRO415711000
ACRO415710010
Nile red 99%, puro
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Formula:
C₂₀H₁₈N₂O₂ MW: 318,38 g/mol Pto. de fusión: 203…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011639 Núm. CAS: 7385-67-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to dark red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |