Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
416240010 416240050
ACRO416240010EA 181 EUR
ACRO416240010 ACRO416240050
Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Nonylphenol (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002396
Núm. CAS: 84852-15-3
UN: 3145
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA