Orange II, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tropaeolin OOO-2, acid orange 7, acid orange A, D and C Orange No. 4, 4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Orange II sodium salt, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Gold orange
416560250 416561000
ACRO416560250EA 31.5 EUR
ACRO416560250 ACRO416561000
Orange II, puro, certified
Orange II
CAS No.: 633-96-5
Formula: C₁₆H₁₁N₂NaO₄S
MW: 350.32 g/mol
Pto. de fusión: 164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011657
Núm. CAS: 633-96-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to dark orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 480 to 486 nm (c=0.01 g/l, H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass