Sodium palmitate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
416700250 416700050 416701000
ACRO416700250EA 386 EUR
ACRO416700250 ACRO416700050 ACRO416701000
Sodium palmitate 98%
Sodium palmitate
CAS No.: 408-35-5
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002749
Núm. CAS: 408-35-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (110°C, 4 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On dry substance)