Parafina cera, granular, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
416770020 416770100
ACRO416770020EA 107 EUR
ACRO416770020 ACRO416770100
Parafina cera, granular, puro
Parafina
Pto. Ebullición: 322 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Pto. de inflamación: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 8002-74-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Congealing point 58 °C to 62 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %