Pectin pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
416860010
416862500
416860025
ACRO416860010EA
394
EUR
ACRO416860010
ACRO416862500
ACRO416860025
Pectin pract.
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081838 Núm. CAS: 9000-69-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige to golden Powder |
Assay | 67 to 71 % (degree of esterification) |
Loss on drying | ≤12 % (105°C, 2 hrs) |
Particle size |
≤2 % ( |
Viscosity | 30.5 to 36.5 |
pH | 3.0 to 3.8 (1 % solution) |