Petrolatum, blanco, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
417090010 417090100
ACRO417090010EA 40.1 EUR
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, blanco, puro
Petrolatum
CAS No.: 8009-03-8
Pto. Ebullición: 300 °C
Pto. de fusión: 50…56 °C
Densidad: 0.84 g/cm³
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147839
Núm. CAS: 8009-03-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C