Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
417220050 417220100
ACRO417220050EA 101 EUR
ACRO417220050 ACRO417220100
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, puro
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₂₀H₁₃K₃O₁₁S₂.3H₂O
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150195
Núm. CAS: 1080664-81-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %