N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
417370250 417370050 417371000
ACRO417370250EA 374 EUR
ACRO417370250 ACRO417370050 ACRO417371000
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
CAS No.: 304-88-1
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002111
Núm. CAS: 304-88-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %