Phenyl-p-benzoquinone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
417380250 417381000
ACRO417380250EA 141 EUR
ACRO417380250 ACRO417381000
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Phenyl-p-benzoquinone
CAS No.: 363-03-1
Formula: C₁₂H₈O₂
Pto. de fusión: 111…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001599
Núm. CAS: 363-03-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥94 %