Biphenyl diphenyl ether eutectic
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dowtherm® A, Diphyl
417521000 417520010
ACRO417521000EA 36.8 EUR
ACRO417521000 ACRO417520010
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₂₄H₂₀O
MW: 324,423 g/mol
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 1,056 g/cm³
Pto. de inflamación: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148859
Núm. CAS: 8004-13-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5885 to 1.5905 (20°C, 589 nm)
GC mix of phenyl ether-biphenyl: approx 70%-30%