(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
417750010 417750050
ACRO417750010EA 148 EUR
ACRO417750010 ACRO417750050
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol
CAS No.: 103548-16-9
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145213
Núm. CAS: 103548-16-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +53° to +56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)