(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-1-Phenyl-1,3-propanediol
417760010 417760050 417762500
ACRO417760010EA 171 EUR
ACRO417760010 ACRO417760050 ACRO417762500
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol
CAS No.: 96854-34-1
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,193 g/mol
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221510
Núm. CAS: 96854-34-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)