Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
418140050 418140250 418141000
ACRO418140050EA 296 EUR
ACRO418140050 ACRO418140250 ACRO418141000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt
CAS No.: 26837-42-3
Formula: (C₂H₃KO₄S)n
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081923
Núm. CAS: 26837-42-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥21.2 % (K)
GC ≥96.0 %