Resazurina sal sódica, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
418900050
418900010
418900250
ACRO418900050EA
113
EUR
ACRO418900050
ACRO418900010
ACRO418900250
Resazurina sal sódica, puro, certified
Resazurina sal sódica
Formula:
C₁₂H₆NNaO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005036 Núm. CAS: 62758-13-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥80 % |
BSC Certification | Passes |