Rose Bengal 85%, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium
419150250 419151000
ACRO419150250EA 95.8 EUR
ACRO419150250 ACRO419151000
Rose Bengal 85%, puro, certified
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9
Formula: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005043
Núm. CAS: 632-69-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 544 to 550 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes