Sodio metilato 0.5 M in methanol, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 277 EUR
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Sodio metilato 0.5 M in methanol, puro
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)