Sodium polyanetholesulphonate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Polyanetholesulphonic acid sodium salt
419630250 419631000 419635000
ACRO419630250EA 177 EUR
ACRO419630250 ACRO419631000 ACRO419635000
Sodium polyanetholesulphonate
Sodium polyanetholesulphonate
CAS No.: 55963-78-5
Formula: (C₁₀H₁₁O₄SNa)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148427
Núm. CAS: 55963-78-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)