Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-((3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzoate, Chromoionophore VIII
420070010 420070050 420070250
ACRO420070010EA 229 EUR
ACRO420070010 ACRO420070050 ACRO420070250
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, puro
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS No.: 1176-74-5
Formula: C₂₂H₁₄Br₄O₄
MW: 661.966 g/mol
Pto. de fusión: 208…211 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066387
Núm. CAS: 1176-74-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80.0 %
GC ≥97.5 %