Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio 99% HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tetra-n-butylammonium phosphate monobasic, Tetrabutylammonium phosphate monobasic, Tetra-n-butylammonium dihydrogen phosphate, IPC-TBA-P, Tetra-n-butylammonium phosphate
420160050 420160250 420161000
ACRO420160050EA 282 EUR
ACRO420160050 ACRO420160250 ACRO420161000
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio 99% HPLC
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio
Formula: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339.46 g/mol
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064526
Núm. CAS: 5574-97-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %