Sulfato de sodio y tetradecilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetradecilsulfato sódico
420260050 420260250
ACRO420260050EA 142 EUR
ACRO420260050 ACRO420260250
Sulfato de sodio y tetradecilo 95%
Sulfato de sodio y tetradecilo
CAS No.: 1191-50-0
Formula: C₁₄H₂₉NaO₄S
Pto. de fusión: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007468
Núm. CAS: 1191-50-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical