D-δ-Tocopherol 93%
Proveedor: Thermo Scientific
421051000 421055000
ACRO421051000EA 237 EUR
ACRO421051000 ACRO421055000
D-δ-Tocopherol 93%
D-delta-Tocopherol
CAS No.: 119-13-1
Formula: C₂₇H₄₆O₂
Pto. de inflamación: >93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20486794
Núm. CAS: 119-13-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA