DL-α-Tocoferol acetato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
421070010 421070050
ACRO421070010EA 33.1 EUR
ACRO421070010 ACRO421070050
DL-α-Tocoferol acetato 98%
DL-α-Tocoferol acetato
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Formula: C₃₁H₅₂O₃
Pto. de inflamación: 257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072042
Núm. CAS: 7695-91-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %