2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
421930050 421930250
ACRO421930050EA 22.3 EUR
ACRO421930050 ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Formula: C₁₀H₂₁NO
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130070
Núm. CAS: 51115-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %