3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
422015000 422010025
ACRO422015000EA 29.6 EUR
ACRO422015000 ACRO422010025
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4
Formula: C₁₂H₂₄O₃
MW: 216,32 g/mol
Pto. Ebullición: 244 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148967
Núm. CAS: 25265-77-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum two isomers)
Color scale ≤10 APHA