Trimyristin 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
422090250 422090050
ACRO422090250EA 241 EUR
ACRO422090250 ACRO422090050
Trimyristin 90%
Trimyristin
CAS No.: 555-45-3
Formula: C₄₅H₈₆O₆
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036229
Núm. CAS: 555-45-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥88 %