Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Vanadyl phthalocyanine
422490250 422491000
ACRO422490250EA 308 EUR
ACRO422490250 ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder
Formula: C₃₂H₁₆N₈OV
MW: 579.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041966
Núm. CAS: 13930-88-6
UN: 3285
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥80 %