N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% estabilizado, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
422550500 422550050
ACRO422550500EA 355 EUR
ACRO422550500 ACRO422550050
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% estabilizado, grado técnico
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine
CAS No.: 2245-52-5
Formula: C₁₁H₁₅N
Pto. Ebullición: 72…74 °C (1 mmHg)
Densidad: 0,92 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078270
Núm. CAS: 2245-52-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone