Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
422560250 422561000
ACRO422560250EA 66.3 EUR
ACRO422560250 ACRO422561000
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride
CAS No.: 26616-35-3
Formula: C₁₂H₁₈ClN
MW: 211,733 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080690
Núm. CAS: 26616-35-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)