Bencina de petróleo, 35…60 °C ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
422995000 422990050
ACRO422995000EA 31.4 EUR
ACRO422995000 ACRO422990050
Bencina de petróleo, 35…60 °C ACS
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 35…60 °C (1013 hPa)
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Boiling point 35 to 60°C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity Passes test