Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
423190010 423190050
ACRO423190010EA 130 EUR
ACRO423190010 ACRO423190050
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate
CAS No.: 21392-96-1
Formula: C₂₄H₂₁EuF₉O₉S₃
Pto. de fusión: 142…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150912
Núm. CAS: 21392-96-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
Elemental Analysis ≥94 %