Bromuro de hidrógeno ∼48% in water ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
423785000 423780025
ACRO423785000EA 95.1 EUR
ACRO423785000 ACRO423780025
Bromuro de hidrógeno ∼48% in water ACS
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1.48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04799
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm