Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
424660025 424660100
ACRO424660025EA 110 EUR
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216477
Núm. CAS: 16732-57-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %