Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
424710010 424710050
ACRO424710010EA 52.9 EUR
ACRO424710010 ACRO424710050
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formula: C₉H₇ClO₃
Pto. de fusión: 50…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059486
Núm. CAS: 7377-26-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 59 °C
Titration RCOCl ≥88 %