4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
424960025 424960100
ACRO424960025EA 127 EUR
ACRO424960025 ACRO424960100
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formula: C₇H₁₁ClN₂O₂S
MW: 222.687 g/mol
Pto. de fusión: 202 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216494
Núm. CAS: 17852-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %