Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
425480025 425480100
ACRO425480025EA 92 EUR
ACRO425480025 ACRO425480100
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
CAS No.: 26377-17-3
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Pto. de fusión: 53…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094021
Núm. CAS: 26377-17-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %